1-Iodperfluorbutan
Lieferant: FLUOROCHEM
002874-25G 002874-100G 002874-5G
FLUO002874-25GEA 107 EUR
FLUO002874-25G FLUO002874-100G FLUO002874-5G
1-Iodperfluorbutan
1-Iodperfluorbutan
Formel: C₄F₉I
Siedepunkt: 65 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 2,0497 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001062
CAS-Nummer: 423-39-2
EINECS: 207-025-8
UN: 3082
ADR: 9,III