1-Iodperfluorbutan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluor-4-iodbutan, Nonafluor-1-iodbutan, Perfluorbutyliodid, Nonafluor-4-iodbutan, 1-Iodnonafluorbutan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
317845-100G 317845-25G
SIAL317845-100GEA 157 EUR
SIAL317845-100G SIAL317845-25G
1-Iodperfluorbutan, Sigma-Aldrich®
1-Iodperfluorbutan
Formel: C₄F₉I
Molecular Weight: 345,93 g/mol
Siedepunkt: 65 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 2,0497 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001062
CAS-Nummer: 423-39-2
EINECS: 207-025-8
UN: 3082
ADR: 9,III