1-Iodperfluoroctan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Perfluorooctyl iodide, Heptadecafluoro-1-iodooctane, Perfluoro-1-iodooctane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
262544-25G
262544-5G
SIAL262544-25GEA
77.5
EUR
SIAL262544-25G
SIAL262544-5G
1-Iodperfluoroctan, Sigma-Aldrich®
1-Iodperfluoroctan
Formel:
C₈F₁₇I Molecular Weight: 545,97 g/mol Siedepunkt: 160 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 25 °C Dichte: 2,071 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001064 CAS-Nummer: 507-63-1 EINECS: 208-079-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...