2-Iodperfluorpropan
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Heptafluorisopropyliodid, 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluor-2-iodpropan, 2-Iodheptafluorpropan
003260-25G 003260-100G 003260-10G
FLUO003260-25GEA 72.9 EUR
FLUO003260-25G FLUO003260-100G FLUO003260-10G
2-Iodperfluorpropan
2-Iodperfluorpropan
Formel: C₃F₇I
Molecular Weight: 295,93 g/mol
Siedepunkt: 39 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –56 °C
Dichte: 2,077 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042089
CAS-Nummer: 677-69-0
EINECS: 211-643-3