1-Amino-2,2,2-trifluorethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,2,2-Trifluorethylamin
91692-25ML 91692-5ML
SIAL91692-25MLEA 838 EUR
SIAL91692-25ML SIAL91692-5ML
1-Amino-2,2,2-trifluorethan, Sigma-Aldrich®
1-Amino-2,2,2-trifluorethan
Formel: C₂H₄F₃N
Molecular Weight: 99,06 g/mol
Siedepunkt: 35,85 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,2452 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00008132
CAS-Nummer: 753-90-2
EINECS: 212-041-3
UN: 2733
ADR: 3,II