Pentafluorpropionsäureanhydrid
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Gefahr
|
Synonyme:
Perfluorpropansäureanhydrid, Pentafluorpropansäureanhydrid
003277-25G
003277-100G
FLUO003277-25GEA
76.2
EUR
FLUO003277-25G
FLUO003277-100G
Pentafluorpropionsäureanhydrid
Pentafluorpropionsäureanhydrid
Formel:
C₆F₁₀O₃ Molecular Weight: 310.05 g/mol Siedepunkt: 69 Dichte: 1.571 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000429 CAS-Nummer: 356-42-3 EINECS: 206-604-2 UN: 3265 ADR: 8 II |