Pentafluorpropionsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Perfluorpropansäureanhydrid, Pentafluorpropansäureanhydrid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
252387-25G
252387-5G
SIAL252387-25GEA
114
EUR
SIAL252387-25G
SIAL252387-5G
Pentafluorpropionsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Pentafluorpropionsäureanhydrid
Formel:
C₆F₁₀O₃ Molecular Weight: 310,05 g/mol Siedepunkt: 69 °C (1013 hPa) Dichte: 1,571 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000429 CAS-Nummer: 356-42-3 EINECS: 206-604-2 UN: 3265 ADR: 8,II |