Pentafluorpropionsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Perfluorpropansäureanhydrid, Pentafluorpropansäureanhydrid
77292-25ML 77292-5ML
SIAL77292-25MLEA 336 EUR
SIAL77292-25ML SIAL77292-5ML
Pentafluorpropionsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Pentafluorpropionsäureanhydrid
Formel: C₆F₁₀O₃
Molecular Weight: 310.05 g/mol
Siedepunkt: 69
Dichte: 1.571 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000429
CAS-Nummer: 356-42-3
EINECS: 206-604-2
UN: 3265
ADR: 8 II