Trifluoressigsäureanhydrid 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Trifluoracetic anhydride, TFAA
147810250 147811000 147815000 147810025 147812501
ACRO147810250EA 36.3 EUR
ACRO147810250 ACRO147811000 ACRO147815000 ACRO147810025 ACRO147812501
Trifluoressigsäureanhydrid 99+%
Trifluoressigsäureanhydrid
Formel: C₄F₆O₃
Molecular Weight: 210.03 g/mol
Siedepunkt: 39.1 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –63.5 °C
Dichte: 1.51 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000416
CAS-Nummer: 407-25-0
EINECS: 206-982-9
UN: 3265
ADR: 8 I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Fluoride (F) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm