Trifluoressigsäureanhydrid ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Trifluoracetic anhydride, TFAA

A13614.0E A13614.14 A13614.22 A13614.36
A13614.0EEA 767 EUR
A13614.0E A13614.14 A13614.22 A13614.36
Trifluoressigsäureanhydrid ≥99%
Trifluoressigsäureanhydrid

Purity: 99+% CAS No.: 407-25-0 Molecular Formula: C4F6O3 Formula Weight: 210.03 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.2690 Melting Point: -65° Boiling Point: 39-40° Beilstein Reference: 746197 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000416

Formel: C₄F₆O₃
Molecular Weight: 210.03 g/mol
Siedepunkt: 39…40 °C
Schmelzpunkt: –65 °C
Dichte: 1.503
MDL: MFCD00000416
CAS-Nummer: 407-25-0
EINECS: 206-982-9
UN: 3265
ADR: 8 I

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR