Trifluoressigsäureanhydrid
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Trifluoracetic anhydride, TFAA
106232-500G 106232-25G 106232-100G 106232-10X1G
SIAL106232-500GEA 230 EUR
SIAL106232-500G SIAL106232-25G SIAL106232-100G SIAL106232-10X1G
Trifluoressigsäureanhydrid
Trifluoressigsäureanhydrid
Formel: C₄F₆O₃
Molecular Weight: 210,03 g/mol
Siedepunkt: 39,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –65 °C
Dichte: 1,487 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000416
CAS-Nummer: 407-25-0
EINECS: 206-982-9
UN: 3265
ADR: 8,I