1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol 99.5+%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropanol, HFIP, 1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-hydroxypropan
147540050
147540250
147541000
147540025
147545000
ACRO147540050EA
38.2
EUR
ACRO147540050
ACRO147540250
ACRO147541000
ACRO147540025
ACRO147545000
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol 99.5+%, rein
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol
Formel:
C₃H₂F₆O Molecular Weight: 168,04 g/mol Siedepunkt: 59 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –4 °C Dichte: 1,596 g/cm³ Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011651 CAS-Nummer: 920-66-1 EINECS: 213-059-4 UN: 3265 ADR: 8,I Merck Index: 13,09598 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.3 % |
GC | ≥99.50 % |
Specific optical rotation | +170° to +180° (20°C, 589 nm) (C=2 in CHCl3) |