1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropanol, HFIP, 1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-hydroxypropan
A12747.06
A12747.14
A12747.22
A12747.99
A12747.06EA
35.5
EUR
A12747.06
A12747.14
A12747.22
A12747.99
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol ≥99%
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol
Purity: 99+%
CAS No.: 920-66-1
Molecular Formula: C3H2F6O
Formula Weight: 168.04
Refractive Index: 1.2750
Melting Point: -4°
Boiling Point: 59-60°
Beilstein Reference: 1841007
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00011651
Formel:
C₃H₂F₆O Molecular Weight: 168.04 g/mol Siedepunkt: 59…60 °C Schmelzpunkt: –4 °C Dichte: 1.619 Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011651 CAS-Nummer: 920-66-1 EINECS: 213-059-4 UN: 1760 ADR: 8 II Merck Index: 13,09598 |