1,1,1-Trifluor-2-propanol
Lieferant: FLUOROCHEM
001252-5G 001252-25G
FLUO001252-5GEA 69.8 EUR
FLUO001252-5G FLUO001252-25G
1,1,1-Trifluor-2-propanol
1,1,1-Trifluor-2-propanol
Formel: C₃H₅F₃O
Molecular Weight: 114,07 g/mol
Siedepunkt: 75…76 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –52 °C
Dichte: 1,259 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00014403
CAS-Nummer: 374-01-6
EINECS: 206-773-2
UN: 1987
ADR: 3,III