2,2,3,3,3-Pentafluor-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1H,1H-Pentafluor-1-propanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
257478-25G 257478-5G
SIAL257478-25GEA 123 EUR
SIAL257478-25G SIAL257478-5G
2,2,3,3,3-Pentafluor-1-propanol, Sigma-Aldrich®
2,2,3,3,3-Pentafluor-1-propanol
Formel: C₃H₃F₅O
Molecular Weight: 150,05 g/mol
Siedepunkt: 78…80 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004673
CAS-Nummer: 422-05-9
EINECS: 207-012-7