2,2,3,3,4,4,4-Heptafluor-1-butanol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1H,1H-Perfluor-1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutan-1-ol
A10414.09 A10414.14 A10414.18
A10414.09EA 66.5 EUR
A10414.09 A10414.14 A10414.18
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluor-1-butanol ≥98%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluor-1-butanol
Purity: 98% CAS No.: 375-01-9 Molecular Formula: C4H3F7O Formula Weight: 200.06 Flash Point: 25°(77°F) Refractive Index: 1.300 Boiling Point: 95-97° Beilstein Reference: 1761907 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00004674
Formel: C₄H₃F₇O
Molecular Weight: 200,06 g/mol
Siedepunkt: 95…97 °C
Dichte: 1,596
Flammpunkt: 25 °C (77 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004674
CAS-Nummer: 375-01-9
EINECS: 206-782-1
UN: 1987
ADR: 3,III