2,2,3,3,4,4,4-Heptafluor-1-butanol
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
001237-100G 001237-25G
FLUO001237-100GEA 480 EUR
FLUO001237-100G FLUO001237-25G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluor-1-butanol
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluor-1-butanol
Formel: C₄H₃F₇O
Siedepunkt: 96 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004674
CAS-Nummer: 375-01-9
EINECS: 206-782-1
UN: 1987
ADR: 3,III