2,2,3,3,4,4,4-Heptafluor-1-butanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1H,1H-Perfluor-1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutan-1-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H1604-25G H1604-5G
SIALH1604-25GEA 124 EUR
SIALH1604-25G SIALH1604-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluor-1-butanol, Sigma-Aldrich®
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluor-1-butanol
Formel: C₄H₃F₇O
Molecular Weight: 200,06 g/mol
Siedepunkt: 96 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004674
CAS-Nummer: 375-01-9
EINECS: 206-782-1
UN: 1987
ADR: 3,III