VWR® Basic, Bartschutz
Lieferant: VWR Collection
113-8902EA 102 EUR
113-8902 113-8903
VWR® Basic, Bartschutz
Einweg-Kleidung
Dieser Einweg-Bartschutz wird aus Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, das vor Schmutz, Ruß und bestimmten Trockenpartikeln in ungefährlichen Umgebungen schützt.
  • Frei von Naturkautschuklatex
  • In Weiß und Blau erhältlich
Gewicht: 10 g/m²
Verpackung: 100 Stück/Beutel, 10 Beutel/Karton.