3,3,4,4,4-Pentafluor-2-butanol
Lieferant: FLUOROCHEM
006957-1G
006957-5G
FLUO006957-1GEA
69.8
EUR
FLUO006957-1G
FLUO006957-5G
3,3,4,4,4-Pentafluor-2-butanol
3,3,4,4,4-Pentafluor-2-butanol
Formel:
C₄H₅F₅O Molecular Weight: 164,08 g/mol Siedepunkt: 85 °C (1013 hPa) Dichte: 1,406 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00042432 CAS-Nummer: 374-40-3 EINECS: 206-776-9 |