4,4,4-Trifluor-1-butanol
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
001532-1G 001532-5G 001532-25G
FLUO001532-1GEA 31.1 EUR
FLUO001532-1G FLUO001532-5G FLUO001532-25G
4,4,4-Trifluor-1-butanol
4,4,4-Trifluor-1-butanol
Formel: C₄H₇F₃O
Molecular Weight: 128,09 g/mol
Siedepunkt: 122 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,217 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00041483
CAS-Nummer: 461-18-7
UN: 1993
ADR: 3,III