VWR®, Kappe mit Haarnetz
Lieferant: VWR Collection
113-8904EA 160 EUR
113-8904 113-8905
VWR®, Kappe mit Haarnetz
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Hauben mit Haarnetz und Schirm werden aus Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, das vor Schmutz, Ruß und bestimmten Trockenpartikeln in ungefährlichen Umgebungen schützt.
  • Frei von Naturkautschuk-Latex
  • Komplette Haarabdeckung dank Haarnetz
  • In Weiß und Blau erhältlich
Gewicht: 10 g/m² (Haarnetz), 40 g/m² (Oberteil), 100 g/m² (Schirm)
Verpackung: 100 Stück pro Beutel, 10 Beutel pro Packung.