Triisopropylsilyltrifluormethansulfonat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trifluormethansulfonsäure(tri(methylethyl)silyl)ester
250700100
250700500
ACRO250700100EA
71.3
EUR
ACRO250700100
ACRO250700500
Triisopropylsilyltrifluormethansulfonat 97%
Triisopropylsilyltrifluormethansulfonat
Formel:
C₁₀H₂₁F₃O₃SSi Molecular Weight: 306,42 g/mol Siedepunkt: 120 °C (1013 hPa) Dichte: 1,14 g/cm³ Flammpunkt: 100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009913 CAS-Nummer: 80522-42-5 UN: 3265 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4130 to 1.4160 (20°C, 589 nm) |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |