Triisopropylsilyltrifluormethansulfonat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Trifluormethansulfonsäure(tri(methylethyl)silyl)ester
009411-5G 009411-25G
FLUO009411-5GEA 0 EUR
FLUO009411-5G FLUO009411-25G
Triisopropylsilyltrifluormethansulfonat
Triisopropylsilyltrifluormethansulfonat
Formel: C₁₀H₂₁F₃O₃SSi
Molecular Weight: 306.42 g/mol
Siedepunkt: 120
Dichte: 1.136 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009913
CAS-Nummer: 80522-42-5
UN: 3265
ADR: 8 II