Triisopropylsilyltrifluormethansulfonat

Lieferant: CHEMPUR SILANE

Synonyme: Trifluormethansulfonsäure(tri(methylethyl)silyl)ester

SILS18050.5 SILS18050.25
SILNSILS18050.5EA 0 EUR
SILNSILS18050.5 SILNSILS18050.25
Triisopropylsilyltrifluormethansulfonat
Triisopropylsilyltrifluormethansulfonat
Formel: C₁₀H₂₁F₃O₃SSi
Molecular Weight: 306.42 g/mol
Siedepunkt: 120
Dichte: 1.136 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009913
CAS-Nummer: 80522-42-5
UN: 3265
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR