Triethylsilyltrifluormethansulfonat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trifluormethansulfonsäure(triethylsilyl)ester
L14477.06
L14477.14
L14477.06EA
37.3
EUR
L14477.06
L14477.14
Triethylsilyltrifluormethansulfonat ≥98%
Triethylsilyltrifluormethansulfonat
Purity: 98%
CAS No.: 79271-56-0
Molecular Formula: C7F3H15O3SSi
Formula Weight: 264.33
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.3910
Boiling Point: 207°
Beilstein Reference: 3590541
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000407
Formel:
C₇H₁₅F₃O₃SSi Molecular Weight: 264,34 g/mol Siedepunkt: 207 °C Dichte: 1,225 Flammpunkt: 72 °C (161 °F) |
MDL:
MFCD00000407 CAS-Nummer: 79271-56-0 EINECS: 279-124-4 UN: 3265 ADR: 8,II |