Triethylsilyltrifluormethansulfonat
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
Trifluormethansulfonsäure(triethylsilyl)ester
SILS17625.5
SILS17625.25
SILNSILS17625.5EA
0
EUR
SILNSILS17625.5
SILNSILS17625.25
Triethylsilyltrifluormethansulfonat
Triethylsilyltrifluormethansulfonat
Formel:
C₇H₁₅F₃O₃SSi Molecular Weight: 264,34 g/mol Siedepunkt: 77…79 °C (1013 hPa) Dichte: 1,225 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00000407 CAS-Nummer: 79271-56-0 EINECS: 279-124-4 UN: 3265 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...