Trimethylsilyltrifluormethansulfonat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
209440100 209440500 209442500
ACRO209440100EA 42.8 EUR
ACRO209440100 ACRO209440500 ACRO209442500
Trimethylsilyltrifluormethansulfonat 99%
Trimethylsilyltrifluormethansulfonat
Formel: C₄H₉F₃O₃SSi
Siedepunkt: 77 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,225 g/cm³
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000406
CAS-Nummer: 27607-77-8
EINECS: 248-565-4
UN: 2920
ADR: 8,II
Merck Index: 12,09849
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3600 to 1.3620 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.5 %