Trimethylsilyltrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
225649-50G 225649-10G
SIAL225649-50GEA 141 EUR
SIAL225649-50G SIAL225649-10G
Trimethylsilyltrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Trimethylsilyltrifluormethansulfonat
Formel: C₄H₉F₃O₃SSi
Siedepunkt: 77 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,225 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000406
CAS-Nummer: 27607-77-8
EINECS: 248-565-4
Merck Index: 12,09849