Trimethylsilyltrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

91741-10ML 91741-250ML 91741-50ML
SIAL91741-10MLEA 65.3 EUR
SIAL91741-10ML SIAL91741-250ML SIAL91741-50ML
Trimethylsilyltrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Trimethylsilyltrifluormethansulfonat
Formel: C₄H₉F₃O₃SSi
Siedepunkt: 77 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,225 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000406
CAS-Nummer: 27607-77-8
EINECS: 248-565-4
Merck Index: 12,09849

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR