Trimethylsilyltrifluormethansulfonat

Lieferant: CHEMPUR SILANE

SILS20400.10 SILS20400.25 SILS20400.100
SILNSILS20400.10EA 0 EUR
SILNSILS20400.10 SILNSILS20400.25 SILNSILS20400.100
Trimethylsilyltrifluormethansulfonat
Trimethylsilyltrifluormethansulfonat
Formel: C₄H₉F₃O₃SSi
Siedepunkt: 77 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,225 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000406
CAS-Nummer: 27607-77-8
EINECS: 248-565-4
Merck Index: 12,09849

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR