Methyltrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Trifluormethansulfonsäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
164283-10G 164283-50G
SIAL164283-10GEA 75.6 EUR
SIAL164283-10G SIAL164283-50G
Methyltrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Methyltrifluormethansulfonat
Formel: C₂H₃F₃O₃S
Molecular Weight: 164,11 g/mol
Siedepunkt: 95 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,45 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000409
CAS-Nummer: 333-27-7
EINECS: 206-371-7