Trifluormethansulfonsäureanhydrid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Triflicanhydrid
A11767.22
A11767.14
A11767.09
A11767.18
A11767.30
A11767.22EA
432
EUR
A11767.22
A11767.14
A11767.09
A11767.18
A11767.30
Trifluormethansulfonsäureanhydrid ≥98%
Trifluormethansulfonsäureanhydrid
Purity: 98%
CAS No.: 358-23-6
Molecular Formula: C2F6O5S2
Formula Weight: 282.13
Refractive Index: 1.3210
Melting Point: -80°
Boiling Point: 81-83°
Beilstein Reference: 1813600
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000408
Formel:
C₂F₆O₅S₂ Molecular Weight: 282,14 g/mol Siedepunkt: 81…83 °C Schmelzpunkt: –80 °C Dichte: 1,720 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000408 CAS-Nummer: 358-23-6 EINECS: 206-616-8 UN: 3265 ADR: 8,II |