Trifluormethansulfonsäureanhydrid
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: Triflicanhydrid
007526-50G 007526-250G
FLUO007526-50GEA 115 EUR
FLUO007526-50G FLUO007526-250G
Trifluormethansulfonsäureanhydrid
Trifluormethansulfonsäureanhydrid
Formel: C₂F₆O₅S₂
Molecular Weight: 282.14 g/mol
Siedepunkt: 83
Dichte: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000408
CAS-Nummer: 358-23-6
EINECS: 206-616-8
UN: 3265
ADR: 8 II