Trifluormethansulfonsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Triflicanhydrid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
176176-10G 176176-1KG 176176-250G 176176-50G 176176-5G
SIAL176176-10GEA 62.5 EUR
SIAL176176-10G SIAL176176-1KG SIAL176176-250G SIAL176176-50G SIAL176176-5G
Trifluormethansulfonsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Trifluormethansulfonsäureanhydrid
Formel: C₂F₆O₅S₂
Molecular Weight: 282.14 g/mol
Siedepunkt: 83
Dichte: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000408
CAS-Nummer: 358-23-6
EINECS: 206-616-8
UN: 3265
ADR: 8 II