Trifluormethansulfonsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Triflicanhydrid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
91737-100ML 91737-25ML 91737-5ML
SIAL91737-100MLEA 1020 EUR
SIAL91737-100ML SIAL91737-25ML SIAL91737-5ML
Trifluormethansulfonsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Trifluormethansulfonsäureanhydrid
Formel: C₂F₆O₅S₂
Molecular Weight: 282.14 g/mol
Siedepunkt: 83
Dichte: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000408
CAS-Nummer: 358-23-6
EINECS: 206-616-8
UN: 3265
ADR: 8 II