Trifluormethansulfonsäure 99%, reinst

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Trifluoromethanesulphonic acid

169890010 169890100 169890500 169892500 169890011
ACRO169890010EA 47.2 EUR
ACRO169890010 ACRO169890100 ACRO169890500 ACRO169892500 ACRO169890011
Trifluormethansulfonsäure 99%, reinst
Trifluoromethanesulphonic acid
Formel: CHF₃O₃S
Molecular Weight: 150,08 g/mol
Siedepunkt: 162 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 1,69 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007514
CAS-Nummer: 1493-13-6
EINECS: 216-087-5
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3260 to 1.3300 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR