Trifluormethansulfonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Trifluoromethanesulphonic acid
A10173.18 A10173.09
A10173.18EA 107 EUR
A10173.18 A10173.09
Trifluormethansulfonsäure ≥98%
Trifluoromethanesulphonic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1493-13-6 Molecular Formula: CHF3O3S Formula Weight: 150.07 Flash Point: None Refractive Index: 1.3270 Odour: Pungent Melting Point: -40° Boiling Point: 161-162° Beilstein Reference: 1812100 Merck Reference: 14,9676 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00007514
Formel: CHF₃O₃S
Molecular Weight: 150,08 g/mol
Siedepunkt: 161…162 °C
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 1,708
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007514
CAS-Nummer: 1493-13-6
EINECS: 216-087-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 14,9676