Trifluormethansulfonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Trifluoromethanesulphonic acid
003328-100G 003328-500G 003328-1KG
FLUO003328-100GEA 97.2 EUR
FLUO003328-100G FLUO003328-500G FLUO003328-1KG
Trifluormethansulfonsäure
Trifluoromethanesulphonic acid
Formel: CHF₃O₃S
Molecular Weight: 150.08 g/mol
Siedepunkt: 162
Schmelzpunkt: 35
Dichte: 1.69 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007514
CAS-Nummer: 1493-13-6
EINECS: 216-087-5
UN: 3265
ADR: 8 II