Trifluormethansulfonsäure zur Synthese
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trifluoromethanesulphonic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21166.0025
8.21166.0100
8.21166.0031
8.21166.0106
8.21166.0025EA
72.4
EUR
8.21166.0025
8.21166.0100
8.21166.0031
8.21166.0106
Trifluormethansulfonsäure zur Synthese
Trifluoromethanesulphonic acid
Formel:
CHF₃O₃S Molecular Weight: 150,08 g/mol Siedepunkt: 162 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 35 °C Dichte: 1,69 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007514 CAS-Nummer: 1493-13-6 EINECS: 216-087-5 UN: 3265 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble,(caution ! development of heat) |
Molar Mass | 150.08 g/mol |
Boiling Point | 162 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 10 hPa (55 °C) |
Density | 1.71 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|