Trifluormethansulfonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Trifluoromethanesulphonic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
158534-10G
158534-50G
158534-100G
SIAL158534-10GEA
37
EUR
SIAL158534-10G
SIAL158534-50G
SIAL158534-100G
Trifluormethansulfonsäure, Sigma-Aldrich®
Trifluoromethanesulphonic acid
Formel:
CHF₃O₃S Molecular Weight: 150,08 g/mol Siedepunkt: 162 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 35 °C Dichte: 1,69 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00007514 CAS-Nummer: 1493-13-6 EINECS: 216-087-5 UN: 3265 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...