Natriumtrifluormethansulfonat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Trifluormethansulfonsäure Natriumsalz
B20776.06 B20776.22 B20776.14
B20776.06EA 52.9 EUR
B20776.06 B20776.22 B20776.14
Natriumtrifluormethansulfonat ≥98%
Natriumtrifluormethansulfonat
Purity: 98% CAS No.: 2926-30-9 Molecular Formula: CF3SO3Na Formula Weight: 172.06 Melting Point: 251-255° Beilstein Reference: 3728797
Formel: CF₃NaO₃S
Molecular Weight: 172,06 g/mol
Schmelzpunkt: 251…255 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061607
CAS-Nummer: 2926-30-9