Natriumtrifluormethansulfonat

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: Trifluormethansulfonsäure Natriumsalz

007292-5G 007292-25G
FLUO007292-5GEA 45.9 EUR
FLUO007292-5G FLUO007292-25G
Natriumtrifluormethansulfonat
Natriumtrifluormethansulfonat
Formel: CF₃NaO₃S
MDL: MFCD00061607
CAS-Nummer: 2926-30-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR