Natriumtrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Trifluormethansulfonsäure Natriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
367907-25G 367907-5G
SIAL367907-25GEA 189 EUR
SIAL367907-25G SIAL367907-5G
Natriumtrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Natriumtrifluormethansulfonat
Formel: CF₃NaO₃S
Molecular Weight: 172,06 g/mol
MDL: MFCD00061607
CAS-Nummer: 2926-30-9