Silbertrifluormethansulfonat 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Trifluormethansulfonsäure Silbersalz
175200100 175200250 175201000
ACRO175200100EA 137 EUR
ACRO175200100 ACRO175200250 ACRO175201000
Silbertrifluormethansulfonat 99+%
Silbertrifluormethansulfonat
Formel: CAgF₃O₃S
Molecular Weight: 256,94 g/mol
Schmelzpunkt: 356 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013226
CAS-Nummer: 2923-28-6
EINECS: 220-882-2
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %