Silbertrifluormethansulfonat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trifluormethansulfonsäure Silbersalz
88722.04
88722.09
88722.18
88722.04EA
38.1
EUR
88722.04
88722.09
88722.18
Silbertrifluormethansulfonat ≥98%
Silbertrifluormethansulfonat
Purity: 98%
CAS No.: 2923-28-6
Molecular Formula: CAgF3O3S
Formula Weight: 256.93
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White to grey
Odour: Odourless
Melting Point: 356°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00013226
Formel:
CAgF₃O₃S Molecular Weight: 256.94 g/mol Schmelzpunkt: 356 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013226 CAS-Nummer: 2923-28-6 EINECS: 220-882-2 UN: 3260 ADR: 8 III |