Silbertrifluormethansulfonat

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: Trifluormethansulfonsäure Silbersalz

007272-1G 007272-10G 007272-50G
FLUO007272-1GEA 31.1 EUR
FLUO007272-1G FLUO007272-10G FLUO007272-50G
Silbertrifluormethansulfonat
Silbertrifluormethansulfonat
Formel: CAgF₃O₃S
Molecular Weight: 256.94 g/mol
Schmelzpunkt: 356
MDL: MFCD00013226
CAS-Nummer: 2923-28-6
EINECS: 220-882-2
UN: 3260
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR