Silbertrifluormethansulfonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Trifluormethansulfonsäure Silbersalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14325.0005 8.14325.0025
8.14325.0005EA 107 EUR
8.14325.0005 8.14325.0025
Silbertrifluormethansulfonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Silbertrifluormethansulfonat
Formel: CAgF₃O₃S
Molecular Weight: 256.94 g/mol
Schmelzpunkt: 356
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013226
CAS-Nummer: 2923-28-6
EINECS: 220-882-2
UN: 3260
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 356 °C
Molar Mass 256.94 g/mol
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable