Silbertrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Trifluormethansulfonsäure Silbersalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
176435-10G 176435-1G 176435-25G
SIAL176435-10GEA 142 EUR
SIAL176435-10G SIAL176435-1G SIAL176435-25G
Silbertrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Silbertrifluormethansulfonat
Formel: CAgF₃O₃S
Molecular Weight: 256.94 g/mol
Schmelzpunkt: 356
MDL: MFCD00013226
CAS-Nummer: 2923-28-6
EINECS: 220-882-2
UN: 3260
ADR: 8 III