Silbertrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Trifluormethansulfonsäure Silbersalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
483346-1G 483346-5G
SIAL483346-1GEA 71.9 EUR
SIAL483346-1G SIAL483346-5G
Silbertrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Silbertrifluormethansulfonat
Formel: CAgF₃O₃S
Molecular Weight: 256,94 g/mol
Schmelzpunkt: 356 °C
MDL: MFCD00013226
CAS-Nummer: 2923-28-6
EINECS: 220-882-2
UN: 3260
ADR: 8,III